3-Acetylbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Methyl-m-cyanphenylketon, 3'-Cyanacetophenon
001255-5G
001255-25G
FLUO001255-5GEA
36.9
EUR
FLUO001255-5G
FLUO001255-25G
3-Acetylbenzonitril
3-Acetylbenzonitril
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol Siedepunkt: 120 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 98…100 °C |
MDL:
MFCD00001806 CAS-Nummer: 6136-68-1 EINECS: 228-110-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |