4-Acetylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4'-Cyanacetophenon, Methyl-p-cyanphenylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
154393-25G 154393-5G
SIAL154393-25GEA 491 EUR
SIAL154393-25G SIAL154393-5G
4-Acetylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16
Siedepunkt: 110…112 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…58 °C
MDL: MFCD00001825
CAS-Nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III