4-Acetylbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4'-Cyanacetophenon, Methyl-p-cyanphenylketon
TL00209.1
TL00209.10
TL00209.50
MAYBTL00209.1EA
0
EUR
MAYBTL00209.1
MAYBTL00209.10
MAYBTL00209.50
4-Acetylbenzonitril
4-Acetylbenzonitril
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 Siedepunkt: 110…112 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 57…58 °C |
MDL:
MFCD00001825 CAS-Nummer: 1443-80-7 EINECS: 215-885-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |