2'-(Trifluormethyl)acetophenon

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: o-(Trifluormethyl)acetophenon, 2-Acetylbenzotrifluorid, 1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on

RF03450.1 RF03450.10 RF03450.50
CHMPRF03450.1EA 0 EUR
CHMPRF03450.1 CHMPRF03450.10 CHMPRF03450.50
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000378
CAS-Nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR