1-Ethylpyrrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-Ethylpyrrole
002566-5G 002566-25G
FLUO002566-5GEA 48.8 EUR
FLUO002566-5G FLUO002566-25G
1-Ethylpyrrol
1-Ethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Molecular Weight: 95,14 g/mol
MDL: MFCD00060633
CAS-Nummer: 617-92-5