1-Iodperfluorhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
007067-100G 007067-500G 007067-25G
FLUO007067-100GEA 246 EUR
FLUO007067-100G FLUO007067-500G FLUO007067-25G
1-Iodperfluorhexan
1-Iodperfluorhexan
Formel: C₆F₁₃I
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001063
CAS-Nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6