1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton, (max. 2% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoraceton, 2-(4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)thiophen, 4,4,4-Trifluor-1-(2-thienyl)butan-1,3-dion, TTFA, 2-Thenoyltrifluoraceton
A10808.14
A10808.22
A10808.36
A10808.14EA
78.2
EUR
A10808.14
A10808.22
A10808.36
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton, (max. 2% H₂O) 99% (Trockengewicht)
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Purity: 99%
CAS No.: 326-91-0
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Flash Point: 111°(231°F)
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 168645
MDL No.: MFCD00005445
Formel:
C₈H₅F₃O₂S Molecular Weight: 222,19 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 41…44 °C Flammpunkt: 111 °C (231 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005445 CAS-Nummer: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |