1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoraceton, 2-(4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)thiophen, 4,4,4-Trifluor-1-(2-thienyl)butan-1,3-dion, TTFA, 2-Thenoyltrifluoraceton
138610250 138611000 138615000
ACRO138610250EA 75.6 EUR
ACRO138610250 ACRO138611000 ACRO138615000
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton 99%
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel: C₈H₅F₃O₂S
Molecular Weight: 222,19 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Flammpunkt: 111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005445
CAS-Nummer: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %