1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoraceton, 2-(4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)thiophen, 4,4,4-Trifluor-1-(2-thienyl)butan-1,3-dion, TTFA, 2-Thenoyltrifluoraceton

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T27006-25G T27006-100G
SIALT27006-25GEA 70.6 EUR
SIALT27006-25G SIALT27006-100G
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton, Sigma-Aldrich®
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel: C₈H₅F₃O₂S
Molecular Weight: 222,19 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…47 °C
Flammpunkt: 111 °C
MDL: MFCD00005445
CAS-Nummer: 326-91-0
EINECS: 206-316-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR