2-(Butylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Butylethanolamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471496-2L 471496-500ML
SIAL471496-2LEA 103 EUR
SIAL471496-2L SIAL471496-500ML
2-(Butylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Butylamino)ethanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117,19 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00020570
CAS-Nummer: 111-75-1
EINECS: 203-904-5