Harnsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol
A13346.14 A13346.22 A13346.36
A13346.14EA 44.3 EUR
A13346.14 A13346.22 A13346.36
Harnsäure ≥99%
Harnsäure
Purity: 99% CAS No.: 69-93-2 Molecular Formula: C5H4N4O3 Formula Weight: 168.11 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 156158 Merck Reference: 14,9875 MDL No.: MFCD00005712
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 14,9875