Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
U2625-25G U2625-100G U2625-1KG
SIALU2625-25GEA 66.5 EUR
SIALU2625-25G SIALU2625-100G SIALU2625-1KG
Harnsäure, Sigma-Aldrich®
Harnsäure
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Schmelzpunkt: 436 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014