Pyridoxin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9755-25G P9755-100G
SIALP9755-25GEA 112 EUR
SIALP9755-25G SIALP9755-100G
Pyridoxin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Molecular Weight: 205.64 g/mol
Schmelzpunkt: 214…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072