Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: Serva
Synonyme: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
33990.01 33990.02 33990-0025
SERA33990.01EA 0 EUR
SERA33990.01 SERA33990.02 SERA33990-0025
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Molecular Weight: 205.64 g/mol
Schmelzpunkt: 214…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072