5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Chlor-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
CFF945.
005622-5G
005622-10G
005622-25G
CHMPCFF945.EA
0
EUR
CHMPCFF945.
FLUO005622-5G
FLUO005622-10G
FLUO005622-25G
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Molecular Weight: 193 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C (15 mmHg) Dichte: 1.459 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD01631433 CAS-Nummer: 394-29-6 UN: 3265 ADR: 8 II |