Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanpropen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) 35-40 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL110213-5MLEA 27.5 EUR
SIAL110213-5ML SIAL110213-18L SIAL110213-500ML SIAL110213-4L SIAL110213-100ML SIAL110213-2L SIAL110213-1L
Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylnitril
Formel: C₃H₃N
Molecular Weight: 53,06 g/mol
Siedepunkt: 77,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83,55 °C
Dichte: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
MDL: MFCD00001927
CAS-Nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00133