Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanpropen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000
8.00834.0100EA 41.2 EUR
8.00834.0100 8.00834.1000
Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylnitril
Formel: C₃H₃N
Molecular Weight: 53.06 g/mol
Siedepunkt: 77.3
Schmelzpunkt: –83.55 °C
Dichte: 0.7951 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001927
CAS-Nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 (6.1) I
Merck Index: 13,00133
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N