m-Toluamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Tolylsäureamid, 3-Methylbenzamid
B24442.14 B24442.22
B24442.14EA 40.4 EUR
B24442.14 B24442.22
m-Toluamid ≥99%
m-Toluamid
Purity: 99% CAS No.: 618-47-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1857374
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007990
CAS-Nummer: 618-47-3
EINECS: 210-553-1