Tetrahydrothiophen-3-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W326607-1KG-K W326607-250G-K W326607-25G-K
SIALW326607-1KG-KEA 2950 EUR
SIALW326607-1KG-K SIALW326607-250G-K SIALW326607-25G-K
Tetrahydrothiophen-3-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen-3-on
Formel: C₄H₆OS
Molecular Weight: 102,16 g/mol
MDL: MFCD00005412
CAS-Nummer: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9