Tetrahydrothiophen-3-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264784-25G 264784-5G
SIAL264784-25GEA 31 EUR
SIAL264784-25G SIAL264784-5G
Tetrahydrothiophen-3-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen-3-on
Formel: C₄H₆OS
Molecular Weight: 102,16 g/mol
MDL: MFCD00005412
CAS-Nummer: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9