4,5-Dibrom-2-thenoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4,5-Dibromthiophen-2-carbonsäure, 4,5-Dibrom-2-thiophencarbonsäure
BTB12603.1 BTB12603.10 BTB12603.50
MAYBBTB12603.1EA 0 EUR
MAYBBTB12603.1 MAYBBTB12603.10 MAYBBTB12603.50
4,5-Dibrom-2-thenoesäure
4,5-Dibrom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₂Br₂O₂S
Molecular Weight: 285,94 g/mol
MDL: MFCD00039682
CAS-Nummer: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2