4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,5-Dibrom-2-thiophensulfonsäurechlorid, 4,5-Dibromthiophen-2-sulfonylchlorid
A13384.06 A13384.03 A13384.14
A13384.06EA 122 EUR
A13384.06 A13384.03 A13384.14
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 81606-31-7 Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2 Formula Weight: 340.45 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 162960 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041439
Formel: C₄HBr₂ClO₂S₂
Molecular Weight: 340,44 g/mol
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041439
CAS-Nummer: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II