4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4,5-Dibrom-2-thiophensulfonsäurechlorid, 4,5-Dibromthiophen-2-sulfonylchlorid
CD08466.0001 CD08466.250
MAYBCD08466.0001EA 0 EUR
MAYBCD08466.0001 CHMPCD08466.250
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HBr₂ClO₂S₂
Schmelzpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00041439
CAS-Nummer: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II