4-Fluor-3-toluoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluor-3-tolylsäurechlorid, 4-Fluor-3-methylbenzoesäurechlorid, 4-Fluor-3-methylbenzol-1-carbonylchlorid, 4-Fluor-3-methylbenzoylchlorid
005792-5G
005792-1G
FLUO005792-5GEA
222
EUR
FLUO005792-5G
FLUO005792-1G
4-Fluor-3-toluoylchlorid
4-Fluor-3-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172,59 g/mol Siedepunkt: 110…115 °C (20 mmHg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631426 CAS-Nummer: 455-84-5 UN: 3265 ADR: 8,II |