p-Toluamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
p-Tolylsäureamid, 4-Methylbenzamid
A11559.14
A11559.22
A11559.36
A11559.14EA
35
EUR
A11559.14
A11559.22
A11559.36
p-Toluamid ≥98%
p-Toluamid
Purity: 98+%
CAS No.: 619-55-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 774353
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135,17 g/mol Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008002 CAS-Nummer: 619-55-6 EINECS: 210-600-6 |