5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-2-thiophensulfonsäurechlorid, 5-Bromthiophen-2-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636223-25G
636223-5G
SIAL636223-25GEA
510
EUR
SIAL636223-25G
SIAL636223-5G
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄H₂BrClO₂S₂ Molecular Weight: 261,55 g/mol |
MDL:
MFCD00084909 CAS-Nummer: 55854-46-1 UN: 3261 ADR: 8,II |