5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
KM03757.250 KM03757DA
CHMPKM03757.250EA 0 EUR
CHMPKM03757.250 MAYBKM03757DA
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
MDL: MFCD00084909
CAS-Nummer: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II