5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chlorthiophen-2-sulfonylchlorid, 5-Chlor-2-thiophensulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544272-1G 544272-5G
SIAL544272-1GEA 21.9 EUR
SIAL544272-1G SIAL544272-5G
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Molecular Weight: 217,1 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
UN: 3265
ADR: 8,II