5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Chlorthiophen-2-sulfonylchlorid, 5-Chlor-2-thiophensulfonsäurechlorid
JW00059.10 JW00059.50
MAYBJW00059.10EA 0 EUR
MAYBJW00059.10 MAYBJW00059.50
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Molecular Weight: 217,1 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
UN: 3265
ADR: 8,II