1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: POPOP

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P3754-100G P3754-10G P3754-25G P3754-5G
SIALP3754-100GEA 1300 EUR
SIALP3754-100G SIALP3754-10G SIALP3754-25G SIALP3754-5G
1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzol
Formel: C₂₄H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 364,4 g/mol
Schmelzpunkt: 252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005309
CAS-Nummer: 1806-34-4
EINECS: 217-304-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR