Ammoniak 2 M in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
368391000 368398000
368391000.EA 96.1 EUR
368391000. 368398000.
Ammoniak 2 M in Methanol, AcroSeal®
Ammonia
Formel: NH₃
Dichte: 0,787 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M