Ammoniumchlorid 100 g/l zur Analyse
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Salmiak
05482.3000
05482.2000
05482.5020
KRAF05482.3000EA
65.9
EUR
KRAF05482.3000
KRAF05482.2000
KRAF05482.5020
Ammoniumchlorid 100 g/l zur Analyse
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53.49 g/mol Schmelzpunkt: 335 Dichte: 1.073 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...