Coomassie® Brillantblau R 250, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Coomassie Blau R 250Brillantindocyanin 6BServa Blue RBrillantblau RXylenbrillantcyaninAcid Blue 83Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz
ACRO191495000EA 678 EUR
ACRO191495000 ACRO191490050 ACRO191490250 ACRO191491000
Coomassie® Brillantblau R 250, rein
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 825,98 g/mol
Schmelzpunkt: 174…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux to dark purple-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 588 to 596 nm (in 50:50 ethanol:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.2
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)