3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethylsquarat
305080050
305080250
ACRO305080050EA
119
EUR
ACRO305080050
ACRO305080250
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel:
C₈H₁₀O₄ Molecular Weight: 170,16 g/mol Siedepunkt: 95 °C (,1 mmHg) Dichte: 1,15 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001333 CAS-Nummer: 5231-87-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |