Diethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethyldiethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175595-500ML
175595-100ML
SIAL175595-500MLEA
205
EUR
SIAL175595-500ML
SIAL175595-100ML
Diethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Diethoxy(dimethyl)silan
Formel:
C₆H₁₆O₂Si Molecular Weight: 148,28 g/mol Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –87 °C Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009068 CAS-Nummer: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 UN: 2380 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...