Diethoxy(dimethyl)silan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethyldiethoxysilan
L14725.18 L14725.30 L14725.0B
L14725.18EA 27.8 EUR
L14725.18 L14725.30 L14725.0B
Diethoxy(dimethyl)silan ≥97%
Diethoxy(dimethyl)silan
Purity: 97% CAS No.: 78-62-6 Molecular Formula: C6H16O2Si Formula Weight: 148.28 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3820 Odour: Mild Melting Point: -70° Boiling Point: 111-113° Beilstein Reference: 1736110 UN No.: 2380 MDL No.: MFCD00009068
Formel: C₆H₁₆O₂Si
Molecular Weight: 148,28 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,865
Flammpunkt: 11 °C (52 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009068
CAS-Nummer: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II