Diethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dimethyldiethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
40120-100ML 40120-500ML
SIAL40120-100MLEA 59.7 EUR
SIAL40120-100ML SIAL40120-500ML
Diethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Diethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₆H₁₆O₂Si
Molecular Weight: 148,28 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009068
CAS-Nummer: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II