Diethoxy(diphenyl)silan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diphenyldiethoxysilan
B22204.18 B22204.30
B22204.18EA 99.8 EUR
B22204.18 B22204.30
Diethoxy(diphenyl)silan ≥98%
Diethoxy(diphenyl)silan
Purity: 98% CAS No.: 2553-19-7 Molecular Formula: C16H20O2Si Formula Weight: 272.42 Flash Point: 175°(347°F) Refractive Index: 1.5255 Boiling Point: 166-168°/15mm Beilstein Reference: 2281302 MDL No.: MFCD00015126
Formel: C₁₆H₂₀O₂Si
Molecular Weight: 272,42 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,033
Flammpunkt: 175 °C (347 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015126
CAS-Nummer: 2553-19-7
EINECS: 219-860-5