Diethoxy(diphenyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS07825.25
SILS07825.100
SILNSILS07825.25EA
0
EUR
SILNSILS07825.25
SILNSILS07825.100
Diethoxy(diphenyl)silan
Diethoxy(diphenyl)silan
Formel:
C₁₆H₂₀O₂Si |
MDL:
MFCD00015126 CAS-Nummer: 2553-19-7 EINECS: 219-860-5 |