Dimethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dimethyldimethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104906-1L 104906-500ML
SIAL104906-1LEA 204 EUR
SIAL104906-1L SIAL104906-500ML
Dimethoxy(dimethyl)silan, Sigma-Aldrich®
Dimethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₄H₁₂O₂Si
Molecular Weight: 120.22 g/mol
Siedepunkt: 82
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.8638 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00025691
CAS-Nummer: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4