Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Gadolinium (III) nitrate hexahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211591-100G 211591-25G
SIAL211591-100GEA 295 EUR
SIAL211591-100G SIAL211591-25G
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat
Formel: GdN₃O₉·6H₂O
Molecular Weight: 451,36 g/mol
Schmelzpunkt: 91,5…92 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149728
CAS-Nummer: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II