1-Iodperfluorpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Perfluorpropyliodid, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluor-1-iodpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P10402-25G P10402-5G
SIALP10402-25GEA 270 EUR
SIALP10402-25G SIALP10402-5G
1-Iodperfluorpropan, Sigma-Aldrich®
1-Iodperfluorpropan
Formel: C₃F₇I
Molecular Weight: 295,93 g/mol
Siedepunkt: 41 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 2,1306 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001061
CAS-Nummer: 754-34-7
EINECS: 212-045-5