1-Iod-7-(trifluormethyl)perfluoroctan
Lieferant: FLUOROCHEM
007077-25G
007077-100G
FLUO007077-25GEA
0
EUR
FLUO007077-25G
FLUO007077-100G
1-Iod-7-(trifluormethyl)perfluoroctan
1-Iod-7-(trifluormethyl)perfluoroctan
Formel:
C₉F₁₉I Molecular Weight: 595.97 g/mol |
MDL:
MFCD00153243 CAS-Nummer: 865-77-0 EINECS: 212-747-1 |