Celite® 503, Filterhilfsmittel
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Achtung
815540.1 815540.5
MANA815540.1EA 36.8 EUR
MANA815540.1 MANA815540.5
Celite® 503, Filterhilfsmittel
Celite® 503, Filterhilfsmittel
Formel: O₂Si
Molecular Weight: 60,08 g/mol
CAS-Nummer: 68855-54-9