Celite® 535, Filterhilfsmittel
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Achtung
815550.1 815550.5
MANA815550.1EA 28.2 EUR
MANA815550.1 MANA815550.5
Celite® 535, Filterhilfsmittel
Celite® 535, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9