Celite® 545, Filterhilfsmittel
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)
16391.02 16391.04
SERA16391.02EA 93.8 EUR
SERA16391.02 SERA16391.04
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0