Celite® 545, Filterhilfsmittel
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Achtung
Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)
815560.1 815560.5
MANA815560.1EA 33.4 EUR
MANA815560.1 MANA815560.5
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0