Celite® 545, Filterhilfsmittel, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
1.02693.0250EA 43.9 EUR
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
Celite® 545, Filterhilfsmittel, Supelco®
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)