Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22658.0E
B22658.36
B22658.PG
B22658.0EEA
114
EUR
B22658.0E
B22658.36
B22658.PG
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
CAS No.: 61790-53-2
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4973
MDL No.: MFCD00132803
Siedepunkt:
2200 Schmelzpunkt: 1710 Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132803 CAS-Nummer: 68855-54-9 EINECS: 319-127-6 Merck Index: 14,4973 |