Vaseline, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Petrolatum, Vaselin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
16415-10KG
16415-1KG
SIAL16415-10KGEA
203
EUR
SIAL16415-10KG
SIAL16415-1KG
Vaseline, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Sigma-Aldrich®
Vaseline
Schmelzpunkt:
38…56 °C Dichte: 0,865 g/cm³ (25 °C) |
CAS-Nummer:
8009-03-8 EINECS: 295-456-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...